Documentos Principais
AMBH2D7008BD
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
WJRVHFJZHFWCMS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20348-16-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20348-16-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)