Documentos Principais
AMBH2D700724
Ambeed, Inc.
4,5-Dimethylpyridin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Iupac Name
4,5-dimethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-5-3-7(8)9-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
chave InChI
VYQFIVPHBLAONR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57963-11-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57963-11-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)