Documentos Principais
AMBH2D700478
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-4-nitro-1H-imidazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.87
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-nitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C3HBr2N3O2/c4-1-2(8(9)10)7-3(5)6-1/h(H,6,7)
chave InChI
ZGEMTDYSQTXJOF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6154-30-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6154-30-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)