Documentos Principais
AMBH2D6FF781
Ambeed, Inc.
4-Methoxyphenyl 4-((6-(acryloyloxy)hexyl)oxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
398.46
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxyphenyl 4-((6-(acryloyloxy)hexyl)oxy)benzoate
Inchi Code
1S/C23H26O6/c1-3-22(24)28-17-7-5-4-6-16-27-20-10-8-18(9-11-20)23(25)29-21-14-12-19(26-2)13-15-21/h3,8-15H,1,4-7,16-17H2,2H3
chave InChI
JWXYMBDCGNXXRO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82200-53-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82200-53-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)