Documentos Principais
AMBH2D6FF5F7
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-yl)ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3
chave InChI
PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)