Documentos Principais
AMBH2D6FF14A
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanoacetyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-5-10(6-9-15)11(16)4-7-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
chave InChI
VSLLBQBSHAGKLC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/660406-84-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)