Documentos Principais
AMBH2D6FF123
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-benzyl-4-cyanopiperidine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
272.35
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-4-cyano-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c1-2-20-15(19)16(13-17)8-10-18(11-9-16)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-12H2,1H3
chave InChI
FPMGPVRBKDTWFD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123730-67-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)