Documentos Principais
AMBH2D6FF098
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-11-8-6-10-3-4-12(7)8/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
SQLWTMXBSLVISZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1286754-14-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)