Documentos Principais
AMBH2D6FF032
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,5-dimethylbenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-amino-2,5-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-3-8(5-10)7(2)9(11)4-6/h3-4H,11H2,1-2H3
chave InChI
GBMHMRUGCQCDJK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90557-28-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)