Documentos Principais
AMBH2D6FEEDD
Ambeed, Inc.
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.25
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c9-7(11)6-4-2-1-3-5(4)12-8(6)10/h1-3,10H2,(H2,9,11)
chave InChI
CIYGFKXNRTYHLB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77651-38-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)