Documentos Principais
AMBH2D6FDFC6
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-iodoaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.01
Número MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-2-4(10)5(8)6(3)9/h1-2H,10H2
chave InChI
GNVJNOOHMIVNAH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1437316-91-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)