Documentos Principais
AMBH2D6FDDCF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.49
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2O2/c9-4-1-3-6(2-5(4)10)11-8(14)12-7(3)13/h1-2H,(H2,11,12,13,14)
chave InChI
DWHJEOWAZBCNNS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1166378-30-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)