Documentos Principais
AMBH2D6FDDB4
Ambeed, Inc.
2-(Thiophen-2-ylmethylene)malononitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(2-thienylmethylene)malononitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2S/c9-5-7(6-10)4-8-2-1-3-11-8/h1-4H
chave InChI
VABTYALPMVDJSR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28162-32-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28162-32-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)