Documentos Principais
AMBH2D6FDADF
Ambeed, Inc.
2-(1H-Indazol-3-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Iupac Name
3H-indazol-3-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-9(13)5-8-6-3-1-2-4-7(6)10-11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
JEEDFPVACIKHEU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26663-42-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)