Documentos Principais
AMBH2D6FDACE
Ambeed, Inc.
DL-Propargylglycine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.58
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-pentynoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7NO2.ClH/c1-2-3-4(6)5(7)8;/h1,4H,3,6H2,(H,7,8);1H
chave InChI
UAMBUICGODABQY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16900-57-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16900-57-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)