Documentos Principais
AMBH2D6FD9EB
Ambeed, Inc.
2-(Trimethylsilyl)thiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.31
Número MDL:
Iupac Name
2-(trimethylsilyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H11NSSi/c1-9(2,3)6-7-4-5-8-6/h4-5H,1-3H3
chave InChI
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79265-30-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)