Documentos Principais
AMBH2D6FD961
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.01
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
OCTPYXPSXKTDIU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34552-16-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)