Documentos Principais
AMBH2D6FD758
Ambeed, Inc.
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.68
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c1-8-4-2-6-10-9(8)5-3-7-11-10;/h2,4,6,11H,3,5,7H2,1H3;1H
chave InChI
WROVTJRERLFXPX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861368-85-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)