Documentos Principais
AMBH2D6FD622
Ambeed, Inc.
9-Allyl-9H-carbazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
9-allyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-2-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h2-10H,1,11H2
chave InChI
GHBQLFWTMLRYKN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3998-04-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)