Documentos Principais
AMBH2D6FD496
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.58
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(5-chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O/c1-8-4(6)2-7-5(8)3-9/h2,9H,3H2,1H3
chave InChI
WVYWXQMEOXPVNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/334893-99-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/334893-99-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)