Documentos Principais
AMBH2D6FCA66
Ambeed, Inc.
Oxetane-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Iupac Name
2-oxetanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-2-7-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
ZKCXAZCRQJSFTQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)