Documentos Principais
AMBH2D6FBF8C
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.03
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-3-5-4-9-2-1-6(5)10-7/h1-4,10H
chave InChI
CVHPZAJQSHPDRC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227269-14-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)