Documentos Principais
AMBH2D6FBF4C
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydro-quinoline-6-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h3-4,6,10-11H,1-2,5H2
chave InChI
CTJSPUFGQNVJJP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow to Light-brown Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3373-00-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)