Documentos Principais
AMBH2D6FBDF5
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4N/c10-8-4-6(1-2-14)3-7(5-8)9(11,12)13/h3-5H,1H2
chave InChI
HKCQBEWZJZKBQM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/239087-12-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)