Documentos Principais
AMBH2D6FBD54
Ambeed, Inc.
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.64
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9;/h1-2,5,8H,3-4,11H2;1H
chave InChI
VHMBQKMHABXVJN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191609-45-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)