Documentos Principais
AMBH2D6FBD2F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methyl-4-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
WHJDQIWWIJARMK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18515-67-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)