Documentos Principais
AMBH2D6FB254
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-4-fluorobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
278.91
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2Br2FN/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H
chave InChI
KSJPHKSCOBGZQL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379326-67-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)