Documentos Principais
AMBH2D6FB1F6
Ambeed, Inc.
(5-Fluoropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.58
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6FN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
chave InChI
VICRVBJGXJEXSN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1314394-77-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)