Documentos Principais
AMBH2D6FB1F2
Ambeed, Inc.
Methyl 8-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.72
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 8-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)9-6-5-8-3-2-4-11(13)10(8)7-9;/h5-7,11H,2-4,13H2,1H3;1H
chave InChI
WHSIBJZKBMEFNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956309-44-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)