Documentos Principais
AMBH2D6FB15B
Ambeed, Inc.
2-((Benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.25
Número MDL:
Iupac Name
2-((benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C11H16O3/c12-6-11(7-13)9-14-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-13H,6-9H2
chave InChI
UMRWMXZIGBWCQD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117087-18-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)