Documentos Principais
AMBH2D6FB04D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O4S/c1-10(2,3)16-9(14)12-8-11-6(5-17-8)7(13)15-4/h5H,1-4H3,(H,11,12,14)
chave InChI
VLJAUDDGOCGHFB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850429-62-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)