Documentos Principais
AMBH2D6FA79E
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methyl-1H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10-11/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
YTKNUPJYGSOVLV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74728-65-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)