Documentos Principais
AMBH2D6FA6FC
Ambeed, Inc.
2-Bromothiazole-5-methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.05
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1,7H,2H2
chave InChI
DWNJWSPPORNJGV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/687636-93-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/687636-93-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)