Documentos Principais
AMBH2D6FA6E9
Ambeed, Inc.
3-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.16
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)12-5-6/h1-5H,(H,13,14)
chave InChI
LEHPFWYDCWXBSI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824050-94-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)