Documentos Principais
AMBH2D6FA56D
Ambeed, Inc.
1-(Pyrimidin-2-yl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.62
Número MDL:
Iupac Name
1-(pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-5(7)6-8-3-2-4-9-6;/h2-5H,7H2,1H3;1H
chave InChI
YSFPQOISZUZLBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1616809-52-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)