Documentos Principais
AMBH2D6FA4BC
Ambeed, Inc.
3-Phenoxypyridin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
3-phenoxy-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-11-10(7-4-8-13-11)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H2,12,13)
chave InChI
MJTHRNDBNYACBS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/391906-83-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/391906-83-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)