Documentos Principais
AMBH2D6FA449
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-iodopyridin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
299.89
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-bromo-2-iodo-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrINO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
chave InChI
AVAHPXWHVGKFQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188057-35-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/188057-35-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)