Documentos Principais
AMBH2D6FA3E8
Ambeed, Inc.
4-((4-Aminopiperidin-1-yl)methyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.76
Número MDL:
Iupac Name
4-[(4-amino-1-piperidinyl)methyl]benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.ClH/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-16-7-5-13(15)6-8-16;/h1-4,13H,5-8,10,15H2;1H
chave InChI
IQEQWOGQIATCJR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353977-72-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)