Documentos Principais
AMBH2D6F9BC9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-4,5-difluorophenyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,5-difluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14F2N2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-5-7(13)6(12)4-8(9)14/h4-5H,14H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
NYKTXVPUGXBLOK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000698-88-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)