Documentos Principais
AMBH2D6F9B90
Ambeed, Inc.
Bis-PEG5-acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
338.36
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane-1,19-dioic acid
Inchi Code
1S/C14H26O9/c15-13(16)1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
VRTJBJNTMHDBAI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439114-13-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)