Documentos Principais
AMBH2D6F9AAD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.45
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-5(9)6(3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
RIYJUHWBFADNIE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406232-79-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)