Documentos Principais
AMBH2D6F9A77
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-4-iodophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.99
Número MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2IO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
chave InChI
KLSDPJZCUXBUSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000574-74-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)