Documentos Principais
AMBH2D6F99AF
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-9-4-3-6(8(11)12)5-7(9)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
MZLMUTMYNUZZTC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1123169-39-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1123169-39-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)