Documentos Principais
AMBH2D6F9871
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-cyanobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.58
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-cyanobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4ClNO2/c9-7-2-1-5(8(11)12)3-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
chave InChI
FYNLALHBLSJPBQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117738-76-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)