Documentos Principais
AMBH2D6F986D
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-11-4-2-3-8-7-9(12(13)14)5-6-10(8)11/h2-4,9H,5-7H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
WYCIVOOAIQZDGE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53568-17-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)