Documentos Principais
AMBH2D6F9849
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(12)13)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
XFHIMKNXBUKQNS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1077-96-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1077-96-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)