Documentos Principais
AMBH2D6F9819
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-bromo-2-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
chave InChI
JZWNYHXYPFJLFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10460-50-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)