Documentos Principais
AMBH2D6F8F14
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-bromo-5-fluoroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2/c9-5-3-6(10)8-7(4-5)11-1-2-12-8/h1-4H
chave InChI
MWNUJVQOZMVOAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210048-05-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)