Documentos Principais
AMBH2D6F8ED3
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
454.52
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C29H26O5/c1-31-29(30)25-17-26(32-19-22-11-5-2-6-12-22)28(34-21-24-15-9-4-10-16-24)27(18-25)33-20-23-13-7-3-8-14-23/h2-18H,19-21H2,1H3
chave InChI
MAUSJTNDKNFSEU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70424-94-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70424-94-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)