Documentos Principais
AMBH2D6F8D8E
Ambeed, Inc.
Dimethyl 3-aminopentanedioate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
dimethyl 3-aminopentanedioate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
QVEQNKJSDDMXOO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77313-10-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)